Learn More
1,1,3,3-tétraméthylurée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10386920 100 mL Flacon en verre 100mL
10103430 250 mL Flacon en verre 250mL
10637943 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10386920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138491000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-22-4
Formule moléculaire C5H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008319
Clé InChI AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
CID PubChem 12437
ChEBI CHEBI:84278
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylurée
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethylurea
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9879g/mL
Point d’ébullition 174.0°C to 178.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCON(CH3)2
Indice de réfraction 1.4496 to 1.4516
Quantité 100 mL
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Gravité spécifique 0.9879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viscosité 1.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,3,3-Tetramethylurea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea