Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromothan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit 10722103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722103 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10511692 1 g Flacon en verre ambré 1g
10133214 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722103 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01605CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 40288-65-1
Formule moléculaire C9H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 243.056
Clé InChI QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 243777
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromoéthanone
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Poids de la formule 243.06
Pourcentage de pureté 97%