Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10582843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582843 10 g 10g
10147082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582843 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10326EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 306935-39-7
Formule moléculaire C11H7F3O4
Poids moléculaire (g/mol) 260.168
Numéro MDL MFCD01570563
Clé InChI FDLJUCOQPAGQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-3,4-methylenedioxy benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, maybridge1_005379, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dion, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1,3-butanedione,1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluoro, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-tri-fluorobutane-1,3-dione, 1-1,3-benzodioxole-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CID PubChem 2775368
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 260.17
Pourcentage de pureté 97%