Learn More
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-éthanone, 90+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10190582
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10190582
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC06005CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 54223-20-0
Formule moléculaire C9H6BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 256.12
Numéro MDL MFCD03659698
Clé InChI AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole
CID PubChem 2776256
SMILES BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-bromoéthanone
Poids de la formule 256.12
Pourcentage de pureté 90%