Learn More
Ester pinacol d’acide 1-(1,3-dioxolan-2-yl)méthyl)-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, ACROS Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-((1, 3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 63°C to 64°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 280.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.