Learn More
Alcool 1,1,3-triphénylpropargyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480298 25 g 25g
15470298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53461.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1522-13-0 | C21H16O | 284.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1522-13-0
Formule moléculaire C21H16O
Poids moléculaire (g/mol) 284.36
Numéro MDL MFCD00004449
Clé InChI VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,3-triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-triphenyl-2-propyn-1-ol, diphenyl phenylethynyl carbinol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl-.alpha.-phenylethynyl, triphenylprop-2-yn-1-ol, 1,1,3-triphenylpropargylalcohol, 2-propyn-1-ol, 1,1,3-triphenyl, pubchem14025, acmc-209d7i, triphenyl-1-propyne-3-ol
CID PubChem 137058
Nom IUPAC 1,1,3-triphénylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#CC1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 284.36
Pourcentage de pureté 97%