Learn More
1,1,4,4-tetraméthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtaline, Qualité Technique, Thermo Scientific™
Code produit 10672135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10672135 10 g 10g
10406003 50 g 50g
10575184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672135 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00201EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6683-46-1
Formule moléculaire C14H20
Poids moléculaire (g/mol) 188.31
Numéro MDL MFCD00052728
Clé InChI CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81186
Nom IUPAC 1,1,4,4-tétraméthyle-2,3-dihydronaphtalène
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Poids de la formule 188.31
Pourcentage de pureté 90%