Learn More
1,1,4,4-tétraphényl-1,3-butadiène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493447 1 g 1g
11403457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17225.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358.48 g/mol
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene is used as a wavelength shifter. It is also used as an electroluminescent dye, which glows blue with an electroluminescent dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,4,4-tétraphényl-1,3-butadiène est utilisé comme sélecteur de longueur d’onde. Il est également utilisé comme colorant électroluminescent. Il devient bleu au contact d’un colorant électroluminescent.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène, le chloroforme, le toluène et l’acide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-63-1
Formule moléculaire C28H22
Poids moléculaire (g/mol) 358.48
Numéro MDL MFCD00004766
Clé InChI KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
CID PubChem 74060
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Point de fusion 197°C to 202°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,benzene,chloroform,tolune and acetic acid.
Nom IUPAC (1,4,4-triphenylbuta-1,3-dien-1-yl)benzene
Poids de la formule 358.48
Pourcentage de pureté 99%