Learn More
1,1,4,4-Tétraphényl-1,3-butadiène, 99 %
Code produit 10057582 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10057582 1 g Flacon en verre 1g
10685052 5 g Flacon en verre 5g
10606334 10 g Flacon en verre 10g
10424155 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10057582 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176540010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1450-63-1 | C28H22 | 358,48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-63-1
Formule moléculaire C28H22
Poids moléculaire (g/mol) 358.48
Numéro MDL MFCD00004766
Clé InChI KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
CID PubChem 74060
Nom IUPAC 1,4,4-triphénylbuta-1,3-diénylbenzène
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 196.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Quantité 1 g
Beilstein 05, 750
Poids de la formule 358.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
RUO– À des fins de recherche uniquement