Learn More
1,1,4,4-Tétraphényl-1,3-butadiène, 99 %
Code produit 10424155 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10424155 25 g Flacon en verre 25g
10057582 1 g Flacon en verre 1g
10685052 5 g Flacon en verre 5g
10606334 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10424155 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176540250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 1450-63-1 | C28H22 | 358,48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-63-1
Formule moléculaire C28H22
Poids moléculaire (g/mol) 358.48
Numéro MDL MFCD00004766
Clé InChI KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
CID PubChem 74060
Nom IUPAC 1,4,4-triphénylbuta-1,3-diénylbenzène
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 196.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Quantité 25 g
Beilstein 05, 750
Poids de la formule 358.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement