Learn More
1,1,4,7,10,10-Hexaméthyltriéthylènetétramine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432518
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432518 1 g 1g
15442518 5 g 5g
15412476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56089.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3083-10-1 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of ideal linear random copolymers containing both vinyl polymer and polyester units in a single polymer chain.1 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine complexed with CuBr constitutes catalytic complex, used in the copolymerization of poly[ε-caprolactone] with N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate monomers by atom-transfer radical polymerization (ATRP).2 It may be used as catalyst in the aqueous surface-initiated-ATRP to grow poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA).3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1,1,4,7,10,10-Hexaméthyltriéthylènetétramine peut être utilisé comme réactif dans la synthèse de copolymères aléatoires linéaires idéaux contenant des unités de polymère vinylique et de polyester dans une seule chaîne de polymères.1 L’1,1,4,7,10,10-hexaméthyltriéthylènetétramine complexé avec le CuBr constitue un complexe catalytique, utilisé dans la copolymérisation de poly[ε-caprolactone] avec des monomères de N,N-diméthylamino-2-éthyl méthacrylate par polymérisation de radicaux de transfert d’atomes(ATRP).2 Il peut être utilisé comme catalyseur dans l’ATRP en surface aqueuse pour développer du poly(N,N-diméthylacrylamide) (PDMA).3
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3083-10-1
Numéro MDL MFCD00025684
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Densité 0.847
Point d’ébullition 130°C (11 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Formule moléculaire C12H30N4
Indice de réfraction 1.456
Quantité 1 g
Numéro UN UN3725
Synonyme 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine, hexamethyltriethylenetetramine, 2,5,8,11-tetramethyl-2,5,8,11-tetraazadodecane, hmteta, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethyl, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, n,n,n',n,n',n'-hexamethyltriethylenetetramine, triethylenetetramine, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl-triethylenetetramine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethylethylenediamine
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
Nom IUPAC N’-[2-[2-(diméthylamino)éthyl-méthylamino]éthyl]-N,N,N’-triméthyl-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 230.40
CID PubChem 76509
Poids de la formule 230.39
Pourcentage de pureté 97%