Learn More
1,1,4,7,10,10-Hexaméthyltriéthylènetétramine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442518
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15442518 5 g 5g
15432518 1 g 1g
15412476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56089.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3083-10-1 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of ideal linear random copolymers containing both vinyl polymer and polyester units in a single polymer chain.1 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine complexed with CuBr constitutes catalytic complex, used in the copolymerization of poly[ε-caprolactone] with N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate monomers by atom-transfer radical polymerization (ATRP).2 It may be used as catalyst in the aqueous surface-initiated-ATRP to grow poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA).3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1,1,4,7,10,10-Hexaméthyltriéthylènetétramine peut être utilisé comme réactif dans la synthèse de copolymères aléatoires linéaires idéaux contenant des unités de polymère vinylique et de polyester dans une seule chaîne de polymères.1 L’1,1,4,7,10,10-hexaméthyltriéthylènetétramine complexé avec le CuBr constitue un complexe catalytique, utilisé dans la copolymérisation de poly[ε-caprolactone] avec des monomères de N,N-diméthylamino-2-éthyl méthacrylate par polymérisation de radicaux de transfert d’atomes(ATRP).2 Il peut être utilisé comme catalyseur dans l’ATRP en surface aqueuse pour développer du poly(N,N-diméthylacrylamide) (PDMA).3
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3083-10-1
Numéro MDL MFCD00025684
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Densité 0.847
Point d’ébullition 130°C (11 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Formule moléculaire C7H6N2O2S
Indice de réfraction 1.456
Quantité 5 g
Numéro UN UN3725
Synonyme 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-cyanobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 182.20
CID PubChem 76566
Poids de la formule 230.39
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethyl-1,2-Ethanediamine