Learn More
1,1,4,7,7-pentaméthyldiéthylènetriamine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10453171 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10453171 25 g Flacon en verre 25g
10279940 100 g Flacon en verre 100g
10115703 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10453171 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 416950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90€
    34.65€ / 25g
    Économisez 7.25€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3030-47-5
Formule moléculaire C9H23N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.3
Numéro MDL MFCD00014876
Clé InChI UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
CID PubChem 18196
ChEBI CHEBI:39475
Nom IUPAC N’-[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N,N’-triméthyléthane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C
Couleur Blanc
Densité 0.8290g/mL
Point d’ébullition 200°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4415 to 1.4435
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.829
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Viscosité 1.52 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 173.3
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.