Learn More
1,1,4,7,7-Pentaméthyldiéthylènetriamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438426 500 g 500g
11418426 25 g 25g
11428426 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15433.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme ligand dans l’étude RMN de la complexation/agrégation avec le néopentyllithium1 et dans l’étude des effets des ligands sur la sélectivité de l’incorporation du CO2 dans α, ω-diynes
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3030-47-5
Formule moléculaire C9H23N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.304
Numéro MDL MFCD00014876
Clé InChI UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
CID PubChem 18196
ChEBI CHEBI:39475
Nom IUPAC N’-[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N,N’-triméthyléthane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Point de fusion <-20°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 199°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 500 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1741396
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 173.3
Pourcentage de pureté 98%