Learn More
1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride(rac N-Desmethyl Venlafaxine Hydrochloride), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H |
| Poids de la formule | 299.1652 |