Learn More
1,1'-[(5E)-5-Méthyl-7-oxo-5-undécène-1,11-diyl] Bis[Théobromine], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-[(5E)-5-Methyl-7-oxo-5-undecene-1,11-diyl] Bis[Theobromine] |
| CAS | 874747-30-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C26 H34 N8 O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-[(5E)-5-methyl-7-oxo-11-(2,3,6,7-tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purin-1-yl)-5-undecen-1-yl]-1H-purine-2,6-dione, 1,1'-[(5E)-5-Methyl-7-oxo-5-undecene-1,11-diyl]bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Pentoxifylline EP Impurity J |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H34N8O5/c1-17(10-6-8-12-33-23(36)19-21(27-15-29(19)2)31(4)25(33)38)14-18(35)11-7-9-13-34-24(37)20-22(28-16-30(20)3)32(5)26(34)39/h14-16H,6-13H2,1-5H3/b17-14+ |
| SMILES | CN1C(=O)N(CCCC\C(=C\C(=O)CCCCN2C(=O)N(C)c3ncn(C)c3C2=O)\C)C(=O)c4c1ncn4C |
| Nom IUPAC | 1-[(E)-11-(3,7-diméthyl-2,6-dioxopurine-1-yl)-5-méthyl-7-oxoundéc-5-ényl]-3,7-diméthylpurine-2,6-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 538.6 |
| Afficher plus |