Learn More
1-(1-adamantyl)chlorhydrate d’éthylamine, Thermo Scientific™
Code produit 10633203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633203 1 g Flacon en verre ambré 1g
10457222 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633203 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12981DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1501-84-4
Formule moléculaire C12H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 215.77
Numéro MDL MFCD00072023
Clé InChI OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
CID PubChem 15165
ChEBI CHEBI:8865
Nom IUPAC 1-(1-adamantyl)éthanamine ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.77
Pourcentage de pureté 95%