Learn More
1,1’-azobis(N,N-diméthylformamide), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436619 5 g 5g
15426619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64865.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10465-78-8
Formule moléculaire C6H12N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.188
Numéro MDL MFCD00008318
Clé InChI VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonyme diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
CID PubChem 5353800
ChEBI CHEBI:48963
Nom IUPAC (3E)-3(diméthylcarbamoylimino)-1,1-diméthylurée
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Point de fusion 112°C
Couleur Jaune
Formule linéaire (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Quantité 5 g
Beilstein 1910409
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre