Learn More
1,1’-azobis(N,N-diméthylformamide), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11935651 1 g 1g
11915651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185710010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10465-78-8
Formule moléculaire C6H12N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.19
Clé InChI VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonyme diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
CID PubChem 5353800
ChEBI CHEBI:48963
Nom IUPAC (3E)-3(diméthylcarbamoylimino)-1,1-diméthylurée
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1'-Azobis(N, N-dimethylformamide)
Point de fusion 111.0°C to 113.5°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Quantité 1 g
Beilstein 04,I,354
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.