Learn More
1,1‘-(Azodicarbonyl)dipipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in a study of the copper-catalyzed addition of aryboronic acids to azodicarboxyl derivatives providing aryl-substituted hydrazides. It is widely used reagent for the Mitsunobu reaction. It is reactant for preparation of polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation, optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction, aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions, glycosyl disulfides, pyridine ether PPAR agonists, S-glycosyl amino acid, building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis and is a histamine H3 receptor antagonists. It is a reactant for Mitsunobu inversion reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans une étude de l’addition catalysée par le cuivre d’acides aryboroniques aux dérivés azodicarboxylés donnant des hydrazures substitués par l’aryle. Sert souvent de réactif pour la réaction de Mitsunobu. Réactif pour la préparation de : ligands tripyrazolylméthane polyfluoroalkylés, (-)-hygromycine A via la glycosylation de Mitsunobu, acides aminés α,α-disubstitués optiquement actifs via la réaction de Mitsunobu, aza-β-lactames via des réactions de cycloaddition [2+2], disulfures de glycosyl, éther pyridine, agonistes PPAR, amino-acide S-glycosyl, blocs de construction pour la synthèse de néoglycopeptides combinatoire. Antagoniste des récepteurs H3 de l’histamine. Réactif pour les réactions d’inversion de Mitsunobu.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
| Point de fusion | 133°C to 136°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 252.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |