Learn More
1,1‘-(Azodicarbonyl)dipipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392839 25 g 25g
11382839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27719.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10465-81-3 | C12H20N4O2 | 252.32 g/mol
It is used in a study of the copper-catalyzed addition of aryboronic acids to azodicarboxyl derivatives providing aryl-substituted hydrazides. It is widely used reagent for the Mitsunobu reaction. It is reactant for preparation of polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation, optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction, aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions, glycosyl disulfides, pyridine ether PPAR agonists, S-glycosyl amino acid, building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis and is a histamine H3 receptor antagonists. It is a reactant for Mitsunobu inversion reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans une étude de l’addition catalysée par le cuivre d’acides aryboroniques aux dérivés azodicarboxylés donnant des hydrazures substitués par l’aryle. Sert souvent de réactif pour la réaction de Mitsunobu. Réactif pour la préparation de : ligands tripyrazolylméthane polyfluoroalkylés, (-)-hygromycine A via la glycosylation de Mitsunobu, acides aminés α,α-disubstitués optiquement actifs via la réaction de Mitsunobu, aza-β-lactames via des réactions de cycloaddition [2+2], disulfures de glycosyl, éther pyridine, agonistes PPAR, amino-acide S-glycosyl, blocs de construction pour la synthèse de néoglycopeptides combinatoire. Antagoniste des récepteurs H3 de l’histamine. Réactif pour les réactions d’inversion de Mitsunobu.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10465-81-3
Formule moléculaire C12H20N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.32
Numéro MDL MFCD00010111
Clé InChI OQJBFFCUFALWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-azodicarbonyl-dipiperidine, 1,1-azodicarbonyl dipiperidine, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine, addp, diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone, azodicarboxylic acid dipiperidine, ne-n-piperidine-1-carbonylimino piperidine-1-carboxamide, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine addp, piperidyl piperidylcarbonyl diazenyl ketone, e-diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone
CID PubChem 5702657
Nom IUPAC (NE)-N-(pipéridine-1-carbonylimino)pipéridine-1-carboxamide
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Point de fusion 133°C to 136°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 252.32
Pourcentage de pureté 97%