Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)dipipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
| CAS | 10465-81-3 |
| Formule moléculaire | C12H20N4O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2 |
| SMILES | O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | N-(piperidine-1-carbonylimino)piperidine-1-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.31 |
| Poids de la formule | 252.1586 |