Learn More
1-(1-benzofurane-3-yl)-2-bromo-1-éthanone, 95+ %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 239.07 |
| Pourcentage de pureté | 95% |