Learn More
1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-éthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10296842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10296842 1 g Flacon en verre ambré 1g
10198042 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10296842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07105DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 844891-02-7
Formule moléculaire C10H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
Numéro MDL MFCD06658969
Clé InChI KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
CID PubChem 2795178
Nom IUPAC 1-(1-benzofurane-5-yl)-2-bromoéthanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 97%