Learn More
1-(1-benzothiophén-2-yl)-2-bromo-1-éthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631085 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10631085 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12205CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 97511-06-3
Formule moléculaire C10H7BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 255.13
Numéro MDL MFCD06658971
Clé InChI WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
CID PubChem 2795258
Nom IUPAC 1-(1-benzothiophène-2-yl)-2-bromoéthanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 255.13
Pourcentage de pureté 97%