Learn More
1-(1-benzothiophén-5-yl)-2-bromo-1-éthanone,97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10568643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10568643 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10461893 1 g Flacon en verre ambré 1g
10081334 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10568643 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24805CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1131-87-9
Formule moléculaire C10H7BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 255.13
Numéro MDL MFCD07368508
Clé InChI NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
CID PubChem 7060546
Nom IUPAC 1-(1-benzothiophène-5-yl)-2-bromoéthanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 255.13
Pourcentage de pureté 97%