Learn More
(+/-)-1,1’-Bi(2-naphtol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459123 100 g 100g
11439123 5 g 5g
11449123 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11182.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
(±)-1,1'-Bi(2-naphthol) acts as chiral separation agents. It is widely used in chiral liquid crystal,medicines,spices etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-1,1′-Bi(2-naphthol) agit comme agent de séparation chirale. Il est largement utilisé dans les cristaux liquides chiraux, les médicaments, les épices, etc.
Solubilité
Soluble dans le dioxane (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Réfrigéré (2-8°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-09-5
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Numéro MDL MFCD00004068
Clé InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
CID PubChem 11762
Nom IUPAC 1-(2-hydroxynaphtalén-1-yl)naphtalén-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Point de fusion 215°C to 218°C
Densité 1.301
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 997518
Merck Index 14,1226
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 99%