Learn More
1,1'-bi-2-naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10352533 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10352533 5 g Flacon en verre 5g
10183380 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10352533 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147350050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-09-5
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.32
Numéro MDL MFCD00004068
Clé InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
CID PubChem 11762
Nom IUPAC 1-(2-hydroxynaphtalén-1-yl)naphtalén-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1'-Bi-2-naphthol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 215°C to 218°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC10H6C10H6OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 1051
Fieser 15,26; 16,24
Merck Index 15, 1230
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone and ethanol
Poids de la formule 286.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1'-Bi-2-naphthol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.