Learn More
1,1'-Bicyclohexyle, TRC
Code produit 30338623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338623 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338623 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB382880100ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl
CAS 92-51-3
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C12 H22
Quantité 100 mL
Synonyme Bicyclohexyl (6CI,8CI), 1,1'-Biphenyl, dodecahydro-, Cyclohexane, cyclohexyl-, Cyclohexylcyclohexane, Dicyclohexane, Dicyclohexyl, Dodecahydrobiphenyl, NSC 59855
Formule InChI InChI=1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)C2CCCCC2
Nom IUPAC Cyclohexylcyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 166.3
Poids de la formule 166.1722
Pourcentage de pureté >95