Learn More
[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31336216
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31336216 1 kg
31319649 5 g
31326987 10 g
31330516 500 g
31329644 100 g
31326284 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31336216 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD145331000g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
CAS 947-84-2
Formule moléculaire C13H10O2
Numéro MDL MFCD00002463
Quantité 1 kg
SMILES C1=CC=CC(=C1C2=CC=CC=C2)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Pourcentage de pureté 98%