Learn More
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10726392 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10726392 1 g Flacon en verre 1g
10393652 5 g Flacon en verre 5g
10287283 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10726392 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348680010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 95464-05-4 | Molecular Formula: C35H30Cl4FeP2Pd | Molecular Weight: 816.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95464-05-4 , 67-56-1
Formule moléculaire C35H30Cl4FeP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 816.64
Numéro MDL MFCD00792899
Nom IUPAC Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
SMILES [Fe].ClCCl.Cl[Pd]Cl.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct
Couleur Marron-rouge à orange
Analyse élémentaire 50 to 53% (C)
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme ethylidene chloride, ethane, 1,1-dichloro, ethylidene dichloride, dichloroethane, 1,1-dichlorethane, aethylidenchlorid, 1,1-dicloroetano, 1,1-ethylidene dichloride, dichloromethylmethane, rcra waste number u076
Clé InChI SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6365
ChEBI CHEBI:81599
Poids de la formule 816.22
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.