Learn More
1,1'-Bis(diphénylphosphino)ferrocène, TRC
Code produit 30336724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336724 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4303505G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
CAS 12150-46-8
Formule moléculaire C34H28FeP2
Quantité 5 g
Synonyme Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf
Formule InChI InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Nom IUPAC cyclopentyl(diphényl)phosphane ; fer
Poids moléculaire (g/mol) 554.38
Poids de la formule 554.1016