Learn More
1,1-bis(hydroxyméthyl)cyclopropane, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492508 5 g 5g
15482508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56083.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39590-81-3
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00464207
Clé InChI YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
CID PubChem 4101437
Nom IUPAC [1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Densité 1.065
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 5 g
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique