Learn More
1,1-Bis(hydroxyméthyl)cyclopropane, TRC
Product Code. 30339849
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30339849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339849 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB4450505G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Formule moléculaire C5H10O2
Quantité 5 g
Synonyme 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
SMILES OCC1(CO)CC1
Nom IUPAC [1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Poids de la formule 102.0681