Learn More
1,1-Bis(hydroxyméthyl)cyclopropane, TRC
Code produit 30338757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338757 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB44505025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Formule moléculaire C5H10O2
Quantité 25 g
Synonyme 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
SMILES OCC1(CO)CC1
Nom IUPAC [1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Poids de la formule 102.0681