Learn More
1,1-Bis(hydroxyméthyl)cyclopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane |
| CAS | 39590-81-3 |
| Formule moléculaire | C5H10O2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol) |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2 |
| SMILES | OCC1(CO)CC1 |
| Nom IUPAC | [1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Poids de la formule | 102.0681 |