Learn More
1,1-bis(méthylthio)-2-nitroéthylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409373 5 g 5g
11419373 25 g 25g
11429373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11789.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13623-94-4
Formule moléculaire C4H7NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 165.225
Numéro MDL MFCD00010443
Clé InChI NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
CID PubChem 83623
Nom IUPAC 1,1-bis(méthylsulfanyl)-2-nitroéthène
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Point de fusion 124°C to 127°C
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Beilstein 1524538
Poids de la formule 165.23
Pourcentage de pureté 99%