Learn More
1,1-bis(méthylthio)-2-nitroéthylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10388780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10388780 5 g Flacon en verre 5g
10539833 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10388780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305690050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13623-94-4
Formule moléculaire C4H7NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 165.24
Numéro MDL MFCD00010443
Clé InChI NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
CID PubChem 83623
Nom IUPAC 1,1-bis(méthylsulfanyl)-2-nitroéthène
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124°C to 126°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NCH=C(SCH3)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre