Learn More
1,1-Bis(p-isobutylphényl)éthane, TRC
Code produit 30347451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347451 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB448875100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Formule moléculaire C22 H30
Quantité 100 mg
Synonyme 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP)
Formule InChI InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
Nom IUPAC 1-(2-méthylpropyl)-4-[1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 294.47
Poids de la formule 294.2348