Learn More
1-(1-Boc-3-azétidinyl)pyrrolidine, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit 15403617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403617 250 mg 250mg
11406210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15403617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27111.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1019008-21-9
Formule moléculaire C12H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.32
Numéro MDL MFCD09860616
Clé InChI YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
CID PubChem 42553000
Nom IUPAC tert-butyle 3-pyrrolidine-1-ylazétidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Indice de réfraction 1.478
Quantité 250 mg
Poids de la formule 226.32
Pourcentage de pureté 94%