Learn More
1-(1’-BOC-azétidin-3’-yl)pyrrolidine, Thermo Scientific™
Code produit 10280100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10280100 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10280100 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00094DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine
CAS 1019008-21-9
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H22N2O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
Clé InChI YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
Nom IUPAC tert-butyle 3-pyrrolidine-1-ylazétidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 226.32
CID PubChem 42553000
Poids de la formule 226.32
Pourcentage de pureté 95%