Learn More
1,1‘-carbonyldiimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10705821 100 g Flacon en verre 100g
10675392 10 g Flacon en verre 10g
10123010 25 g Flacon en verre 25g
10553674 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10705821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151811000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 530-62-1
Formule moléculaire C7H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00005286
Clé InChI PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
CID PubChem 68263
Nom IUPAC Di(imidazol-1-yl)méthanone
SMILES O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1′-Carbonyldiimidazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Merck Index 15, 1820
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: moderately soluble in thf, soluble in ethanol
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.