Learn More
Sel disodique de l'acide 1,1-cyclobutanedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt |
| CAS | 100476-94-6 |
| Formule moléculaire | C6H6Na2O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,1-Dicarboxycyclobutane Disodium Salt, NSC 22073 Disodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O4.2Na/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | disodio;ciclobutano-1,1-dicarboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.09 |