Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31027476
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31027476 5 g
31023993 25 g
31021838 100 g
31025420 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31027476 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD122425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride
CAS 1010-26-0
Formule moléculaire C10H14O3
Numéro MDL MFCD00040292
Quantité 5 g
SMILES O=C(O1)CC2(CCCCC2)CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Pourcentage de pureté 98%