Learn More
Anhydride 1,1-cyclohexanediacétique, Thermo Scientific™
Code produit 17780629 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17780629 5 g 5g
17790629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17780629 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 358130050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Vecteur alpha CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE
Nom chimique ou matériau 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
CAS 1010-26-0
Point de fusion 67°C to 72°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10 H14 O3
Numéro MDL 00040292
Quantité 5 g
Synonyme 3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Forme physique Crystalline Powder or Crystals