Learn More
Anhydride 1,1-cyclohexanediacétique, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpecifications
Specifications
| Vecteur alpha | CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE |
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride |
| CAS | 1010-26-0 |
| Point de fusion | 67°C to 72°C |
| Couleur | Orange à blanc |
| Spectre IR | Conforms |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C10 H14 O3 |
| Numéro MDL | 00040292 |
| Quantité | 25 g |
| Show More |