Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11360004 5 g 5g
11370004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00335.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2981-10-4
Numéro MDL MFCD00014643
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Point d’ébullition 120°C to 122°C (16 mmHg)
Formule moléculaire C8H22N2O2
Indice de réfraction 1.514
Quantité 5 g
Beilstein 113990
Synonyme di 3-aminopropoxy ethane, 1-propanamine, 3,3'-1,2-ethanediylbis oxy bis, 1,2-bis 3-aminopropoxy ethane, 3,3'-ethane-1,2-diylbis oxy bis propan-1-amine, 3,3'-ethylenedioxy bispropylamine, 3,3'-ethylenedioxybis propylamine, propylamine, 3,3'-ethylenedioxy bis, ethylene glycol bis 3-aminopropyl ether, 1,10-diamino-4,7-dioxadecane, 3-2-3-aminopropoxy ethoxy propan-1-amine
Clé InChI POTQBGGWSWSMCX-UHFFFAOYSA-P
SMILES C(CN)COCCOCCCN
Nom IUPAC 3-[2-(3-aminopropoxy)éthoxy]propan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
CID PubChem 76342
Poids de la formule 165.28
Pourcentage de pureté 97%