Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370004 25 g 25g
11360004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00335.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2981-10-4
Numéro MDL MFCD00014643
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Point d’ébullition 120°C to 122°C (16 mmHg)
Formule moléculaire C11H19N
Indice de réfraction 1.514
Quantité 25 g
Beilstein 113990
Synonyme 1-cyclohex-1-en-1-yl piperidine, 1-1-piperidino cyclohexene, 1-1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-1-cyclohexenyl piperidine, piperidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, n-1-cyclohexenyl piperidine, 1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-piperidinocyclohexene, 1-piperidino-1-cyclohexene, n-1-cyclohexen-1-yl piperidine
Clé InChI KPVMGWQGPJULFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=CCCCC2
Nom IUPAC 1-(cyclohexen-1-yl)pipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 165.28
CID PubChem 18118
Poids de la formule 165.28
Pourcentage de pureté 97%