Learn More
1-(1-Cyclohexèn-1-yl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431647 5 g 5g
11441647 25 g 25g
11414260 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25622.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1125-99-1 | C10H17N | 151.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-99-1
Formule moléculaire C10H17N
Poids moléculaire (g/mol) 151.253
Numéro MDL MFCD00003163
Clé InChI KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
CID PubChem 70768
Nom IUPAC 1-(cyclohexène-1-yl)pyrrolidine
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Densité 0.94
Point d’ébullition 114°C to 115°C (15 mmHg)
Point d’éclair 66°C (151°F)
Indice de réfraction 1.5217
Quantité 5 g
Beilstein 114797
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 151.25
Pourcentage de pureté 97%