Learn More
1,1-Cyclopentanediacétique anhydride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride |
| CAS | 5662-95-3 |
| Formule moléculaire | C9H12O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2 |
| SMILES | O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O |
| Nom IUPAC | 8-oxaspiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.19 |
| Poids de la formule | 168.08 |